Learn More
Solución tampón, pH 9,18, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
- Certificación NIST/DIN
- pH 9180
- 250 ML
Especificaciones
Especificaciones
pH | 9.18 |
Cantidad | 250 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SOLUTION TAMPON pH 9.180 a 25°C
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: boric acid, disodiumsalt