Learn More
Solución tampón pH 9.21
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8014386 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
6 x 250 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ml
250 ml
Especificaciones
Color Azul
pH 9.21
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Tipo de solución Solución de tampón de pH
Olor Ninguno
Envase 250 ml
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.