Learn More
Solución tampón, pH 9, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11406414 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
pH 9
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 25°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric Acid, DisodiumSalt