Learn More
Fisherbrand™ Microquemador Bunsen sin luz piloto con conexión NF, abertura de 3 mm.
Equipado con una válvula de control de gas.
Marca:  Fisherbrand™ 4014/2BSP
39.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11725406
  • 39.60€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con latón y chapado en níquel
  • Consumo de 27 l/h
Especificaciones
Especificaciones
Micromechero Bunsen
Gas natural, metano
Consumo de 27 l/h
88 mm
1 unidad
Conector F atornillado G 0,5
Latón
3 mm
Conector NF