Learn More
OHAUS™ Soporte de bureta
El soporte de buretas OHAUS™ está diseñado para sujetar y colocar de forma segura el material de vidrio del laboratorio.
74.20€ - 199.00€
Especificaciones
Tipo Soporte de bureta
Para utilizar con (equipo) Buretas de 100 ml
Altura (métrico) 108,000 mm
Altura (imperial) 4,25 in
Longitud (métrico) 173,00 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Precio Cantidad y disponibilidad  
15712279
Ver documentos
OHAUS™
30392227
Acero inoxidable
199.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15782279
Ver documentos
OHAUS™
30392234
Mango niquelado
74.20€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Marcos de laboratorio, varillas y conectores resistentes a la corrosión
  • Disponible en acero inoxidable de alta calidad, ofrece gran resistencia química y durabilidad.
  • Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen alta resistencia a la tracción.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de bureta
108,000 mm
173,00 mm
Buretas de 100 ml
4,25 in
Micro – buretas de 100 ml