Learn More
Butyl acetate, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,7 %
92.89€ - 498.51€
CAS | 123-86-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
Número MDL | MFCD00009445 |
Clave InChI | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle |
PubChem CID | 31272 |
ChEBI | CHEBI:31328 |
Nombre IUPAC | acetato de butilo |
SMILES | CCCCOC(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15612870
|
Honeywell-Chromasolv
270687-1L |
1 L | Frasco de vidrio |
92.89€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15622870
|
Honeywell-Chromasolv
270687-6X1L |
6 x 1 L | Frasco de vidrio |
498.51€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
123-86-4 | |
116.16 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
31272 | |
acetato de butilo |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CHEBI:31328 | |
CCCCOC(C)=O |
Especificaciones
Butyl acetate | |
123-86-4 | |
100.0000% | |
0.88 g/mL at 25 °C(lit.) | |
27°C | |
CH3COO(CH2)3CH3 | |
UN1123 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CCCCOC(C)=O | |
116.16 | |
CHEBI:31328 | |
>99.65% |
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.7% | |
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 320 nm, max. 0.02 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 260 nm | |
-78°C (literature) | |
126.2°C | |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
1741921 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
acetato de butilo | |
31272 | |
116.16 | |
HPLC |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 900 días a partir de la fecha de fabricación
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje: 3:III; Nombre del producto expedido:Acetatos de butilo
missing translation for 'einecsNumber' : 204-658-1
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Butyl acetate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: n-butyl acetate