Learn More
Butirato de butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697421
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-21-7
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00009450
Clave InChI XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl butyrate, n-butyl butyrate, butanoic acid, butyl ester, n-butyl butanoate, 1-butyl butyrate, butyl butylate, butyric acid butyl ester, n-butyl n-butyrate, butyric acid, butyl ester, butyl n-butyrate
PubChem CID 7983
ChEBI CHEBI:87429
Nombre IUPAC butilo butanoato
SMILES CCCCOC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl butyrate
Nombre de nota 98%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -92.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8675g/mL
Punto de ebullición 164.0°C to 165.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 271
Índice Merck 15, 1558
Gravedad específica 0.8675
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05%. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.