Learn More
Butilo cloroformato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 592-34-7 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
10.60€ - 145.00€
CAS | 592-34-7 |
---|---|
Número MDL | MFCD00000650 |
Clave InChI | NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate |
PubChem CID | 61140 |
Nombre IUPAC | butilo carbonocloridato |
SMILES | CCCCOC(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10144150
|
Thermo Scientific Acros
180170050 |
5 mL | Glass bottle | N/A | |||||
10532781
|
Thermo Scientific
180170250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
21.65€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10236140
|
Thermo Scientific Acros
180171000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
26.40€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10512591
|
Thermo Scientific
180170010 |
1 L | Frasco de vidrio |
145.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamientoIdentificadores de productos químicos
592-34-7 | |
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N | |
61140 | |
CCCCOC(=O)Cl |
MFCD00000650 | |
butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate | |
butilo carbonocloridato |
Especificaciones
Butyl chloroformate | |
592-34-7 | |
98% | |
ClCO2(CH2)3CH3 | |
MFCD00000650 | |
butyl chloroformate, n-butyl chloroformate, butylchloroformate, carbonochloridic acid, butyl ester, chloroformic acid butyl ester, butyl chlorocarbonate, n-butyl chlorocarbonate, formic acid, chloro-, butyl ester, butyl-chloroformate, butylchloro-formate | |
CCCCOC(=O)Cl | |
136.575 | |
136.58 | |
Liquid |
98% | |
Authentic | |
C5H9ClO2 | |
1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm) | |
03, II, 11 | |
NRDQFWXVTPZZAZ-UHFFFAOYSA-N | |
butilo carbonocloridato | |
61140 | |
≥97.5% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-750-5
missing translation for 'tsca' : TSCA