Learn More
Sal sódica de ácido butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
25.93€ - 142.15€
CAS 156-54-7
Fórmula molecular C4H7NaO2
Peso molecular (g/mol) 110.09
Número MDL MFCD00002816
Clave InChI MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10063330
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
263190050
5 g Frasco de vidrio
25.93€
5 g
10277110
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
263190250
25 g Frasco de vidrio
26.73€
25 g
10474715
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
263191000
100 g Frasco de vidrio
38.69€
100 g
13458488
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
263195000
500g Frasco de vidrio
142.15€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
156-54-7
110.09
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
5222465
[Na+].CCCC([O-])=O
C4H7NaO2
MFCD00002816
sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
CHEBI:64103
Especificaciones
Butyric acid sodium salt
De 250,0 °C a 253,0 °C
98%
CH3CH2CH2COONa
sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
sodio; butanoato
5222465
110.09
Auténtico
156-54-7
Blanco
C4H7NaO2
MFCD00002816
Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: insoluble en éter
[Na+].CCCC([O-])=O
110.09
CHEBI:64103
99%
Polvo amorfo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Nombre del producto
  • Butyric acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.