Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ L/S™ en bobina
Combina la biocompatibilidad de su silicona con una resistencia química similar a la de Tygon™
Marca:  Masterflex™ 06427-18
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876773
  • 1565.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Tubos económicos
  • Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, blanco opaco
  • El tubo para bombas en bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
Especificaciones
Especificaciones
7,9 mm
Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
18
3/8 pulg
22 pies de agua
510 mm Hg
Tubos de bombas
31/100 pulg
C-Flex
-40 °C
2300 ml/min
6,7 mm de agua
1 bar
de 135 °C