Learn More
Masterflex™ Tubos C-Flex™
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio, de biotecnología y farmacéuticas que requieren un alto rendimiento. El tubo C-Flex Cole-Parmer™ ofrece una resistencia excepcional a la tracción y al desgarro, una buena biocompatibilidad y una excelente resistencia química.
Marca:  Masterflex™ 06422-11
Código de producto. 12428640
  • 126.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tubos transparentes tienen una baja permeabilidad a los gases y una superficie lisa. Proporcionan una alternativa económica a la silicona de platino. El producto se fabrica de acuerdo con los reglamentos de calidad CFR, Título 21, Apartado 820, Requisitos del sistema de calidad (GMP).
  • Intervalo de temperatura: de – 40 a 275 °C
  • Servicio de vacío de 760 mm Hg a 23 °C
  • Esterilización: Autoclave u óxido de etileno