Learn More
C1orf56 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | C1orf56 |
---|---|
Concentración | 0.41 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16804015
|
Proteintech
25433-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16894005
|
Proteintech
25433-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody detects the endogenous protein (35 kDa) in mouse testis. The identity of an additional 65 kDa band is unknown.
C1orf56, also named as MENT, AF1Q and MLLT11, is involved in control of cellular proliferation. It is highly expressed in several cancers especially in neuroblastoma.Especificaciones
C1orf56 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9BUN1 | |
229588, 54964 | |
C1orf56 Fusion Protein Ag13860 | |
Primary | |
-20°C | |
MENT |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AF1Q, C1orf56, MENT, MLLT11, RP11 316M1.9 | |
Gm128, MENT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |