Learn More
CABC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CABC1 |
---|---|
Concentración | 0.15 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814744
|
Proteintech
15528-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16804744
|
Proteintech
15528-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a mitochondrial protein similar to yeast ABC1, which functions in an electron-transferring membrane protein complex in the respiratory chain. It is not related to the family of ABC transporter proteins. Expression of this gene is induced by the tumor suppressor p53 and in response to DNA damage, and inhibiting its expression partially suppresses p53-induced apoptosis. Alternatively spliced transcript variants have been found; however, their full-length nature has not been determined.Especificaciones
CABC1 | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q5BJQ0, Q60936, Q8NI60 | |
360887, 56997, 67426 | |
CABC1 Fusion Protein Ag7612 | |
Primary | |
-20°C | |
COQ8A |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADCK3, ARCA2, CABC1, Chaperone ABC1 like, COQ8, SCAR9 | |
Coq8a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |