Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta de color gris claro
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Marca:  asecos™ 3056404130579
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15965646
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad DIN EN 16121/16122
520 mm
493 × 486 × 1835 mm
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
1950 mm
CS.195.054.WDFWR
4
Con textura revestida en polvo
545 mm
Gris, Gris claro
Armario para productos químicos
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
493 mm
520 × 545 × 1950 mm
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
1835 mm
1
Extraíble
105,50 kg
486 mm
Acero
Certificados
Ver productos accesorios