Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta de color gris claro
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Marca: asecos™ 3056004130572
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Conformidad DIN EN 16121/16122 | |
520 mm | |
493 × 486 × 990 mm | |
Ventana fija, Con bisagras a la derecha | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFWR | |
3 | |
Con textura revestida en polvo | |
545 mm | |
Gris, Gris claro | |
Armario para productos químicos |
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | |
493 mm | |
520 × 545 × 1105 mm | |
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo | |
990 mm | |
1 | |
Extraíble | |
73,50 kg | |
486 mm | |
Acero |