Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-PHOENIX
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Marca:  asecos™ 3049404130500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15984726
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Puertas plegables que ahorran espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras las puertas están abiertas
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
  • Certificados: conformidad EN 16121/16122
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad DIN EN 16121/16122
520 mm
Medio
520 × 1055 × 1105 mm
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
990 mm
2
Estándar
82 kg
996 mm
Acero
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
493 mm
493 × 996 × 990 mm
Plegado
1105 mm
CS.110.105.FD
2
Con textura revestida en polvo
1055 mm
Gris, Gris claro
Armario para productos químicos
Certificados
Ver productos accesorios