Learn More
CACNB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CACNB1
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16841054
Ver documentos
Proteintech
13039-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16831054
Ver documentos
Proteintech
13039-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The expression of multiple classes of voltage dependent calcium channels (VDCC′s) allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCC′s exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCC′s subunit expression is postnatal and is important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields.
Especificaciones
Especificaciones
CACNB1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P54283, Q02641, Q8R3Z5
12295, 50688, 782
CACNB1 Fusion Protein Ag3693
Primary
-20°C
CACNB1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CAB1, CACNB1, CACNLB1, CCHLB1
Cacnb1
IgG
Antigen Affinity Chromatography