Learn More
Ácido cacodílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
50g
250g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cacodylic acid |
Punto de fusión | De 195 °C a 198 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | (CH3)2As(O)OH |
Índice Merck | 15, 1609 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.01 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% |
Cantidad | 250g |
Espectro infrarrojo | Auténtico |