Learn More
Ácido cacodílico, trihidrato de sal sódica, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10g
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico es uno de los principales metabolitos metilados de compuestos arsenicales ingeridos en la mayoría de los animales
- En experimentos in vivo con modelos murinos, se ha demostrado que el trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico promueve la formación de cáncer en el riñón, la vejiga, la glándula tiroides y el hígado
Aplicaciones
- El trihidrato de sal sódica del ácido cacodílico se utiliza en la investigación como tampón durante la preparación y fijación de muestras biológicas para su transmisión en microscopía electrónica
- Se ha utilizado en tampones para formular y optimizar filtros
- En experimentos químicos, este compuesto se ha utilizado para introducir arsénico en proteínas para la fase de difracción anómala de longitud de onda única en técnicas de cristalografía
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cacodylic acid, sodium salt trihydrate |
Nombre de nota | 98% |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | (CH3)2As(O)ONa·3H2O |
Índice Merck | 15, 8730 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.03 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% |
Grado | Pure |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Arsenate, dimethyl,sodium