Learn More
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio
Las agujas de cilindro estándar incluyen una cánula de acero inoxidable de tipo 304 para dispensadores volumétricos, diluidores y pipeteadores tanto manuales como automáticos
Marca: Cadence Science™ 7931
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
- Las agujas de 14-825-16A a -16N y de 14-818-106A a -106C tienen todas conos chapados en níquel estándar y cánulas de acero inoxidable 304
- Las agujas de 01-290-29 a -35 tienen conos Luer roscados hembra Micro-Mate™ de acero inoxidable 316 y cánulas de acero inoxidable 316
- Todas tienen extremos romos de 90°
Especificaciones
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable | |
Para dispensadores volumétricos manuales y automáticos, diluidores, pipeteadores y para procedimientos de laboratorio | |
Aguja de pipeteado | |
90° romo |
22 G | |
1,5 in | |
12 agujas | |
Luer |