Learn More
Acetato de cadmio dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
En galvanoplastia de cadmio
57.99€ - 536.67€
CAS 5743-04-4
Fórmula molecular C4H10CdO6
Peso molecular (g/mol) 266.53
Número MDL MFCD00012449
Clave InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11368698
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041581.22
100 g
57.99€
100 g
11358698
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041581.36
500 g
162.81€
500 g
11348698
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
041581.A3
2 kg
536.67€
2 Kg
Descripción
Descripción
Cadmium acetate dihydrate is in the porcelain production for the production of iridescent used effects. Moreover, it is in the analytical chemistry, a reagent for the detection of sulfur, selenium and tellurium. It is also used as chemical and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
5743-04-4
266.53
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
C4H10CdO6
MFCD00012449
Especificaciones
Cadmium acetate dihydrate
Blanco
C4H10CdO6
UN2570
Freely soluble in water, soluble in alcohol
266.53
98%
2.01 g/mL
5743-04-4
Polvo
MFCD00012449
14,1614
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
266.54 (230.50 Anhydrous)
Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312-H332
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H335-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE CADMIO
missing translation for 'einecsNumber' : 208-853-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AF7505000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno