Learn More
Acetato de cadmio dihidrato, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium acetate dihydrate |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Cd·2H2O |
Índice Merck | 10,1584 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.52 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Pure |
Pérdida por secado | 12.5% to 14.5% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cadmium acetate dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.