Learn More
Acetato de cadmio dihidrato, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15289666
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
CAS: 5743-04-4 | C4H6CdO4·2H2O | 266.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-04-4
Fórmula molecular C4H6CdO4·2H2O
Peso molecular (g/mol) 266.52
Clave InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium acetate dihydrate
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Cd·2H2O
Índice Merck 10,1584
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.52
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Pérdida por secado 12.5% to 14.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.