Learn More
Acetato de cadmio dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348698
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
En galvanoplastia de cadmio
Cadmium acetate dihydrate is in the porcelain production for the production of iridescent used effects. Moreover, it is in the analytical chemistry, a reagent for the detection of sulfur, selenium and tellurium. It is also used as chemical and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5743-04-4
Fórmula molecular C4H10CdO6
Peso molecular (g/mol) 266.53
Número MDL MFCD00012449
Clave InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium acetate dihydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1614
Información de solubilidad Freely soluble in water, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.54 (230.50 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.01 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cadmium acetate dihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de cadmio dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >