Learn More
Arseniuro de cadmio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049786
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Cadmium arsenide has a electronic properties and is used in 3D crystal structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12006-15-4
Fórmula molecular As2Cd3
Peso molecular (g/mol) 487.085
Número MDL MFCD00049723
Clave InChI FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium arsenide
PubChem CID 6391215
SMILES [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium arsenide
Color Gris
Forma física Masas
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Cd3As2
Número UN UN1557
Información de solubilidad Soluble in HNO3(nitric acid).
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.04
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 3.031 g/mL