Learn More
Bromuro de cadmio hidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465210
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681435-25-6
Número MDL MFCD00150204
Sinónimo cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium bromide hydrate
Color Blanco a amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular CdBr2·xH2O
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic