Learn More
Bromuro de cadmio tetrahidrato, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229896
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 13464-92-1 | Br2Cd·4H2O | 344.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13464-92-1
Fórmula molecular Br2Cd·4H2O
Peso molecular (g/mol) 344.28
Clave InChI PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
PubChem CID 3084147
Nombre IUPAC cadmio(2+);dibromuro;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium bromide tetrahydrate
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.28
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium bromide, tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.