Learn More
Carbonate de cadmium, >99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371579
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits. Used as reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-78-0
Formule moléculaire CCdO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
Numéro MDL MFCD00010918
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
CID PubChem 10564
Nom IUPAC cadmium(2+) carbonate
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium carbonate
Point de fusion 500°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage >99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water. Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts.
Poids de la formule 172.42
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 4.26 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis