Learn More
Cloruro de cadmio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
29.25€ - 347.73€
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10682145
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
315270050
5 g Frasco de vidrio
29.25€
5 g
10412271
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
315271000
100 g Frasco de plástico
118.59€
100 g
10269843
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
315275000
500 g Frasco de plástico
347.73€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10108-64-2
183.31
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
24947
diclorocadmio
CdCl2
MFCD00010916
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CHEBI:35456
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
960.0°C
568.0°C
10108-64-2
Polvo
CdCl2
04,485
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
diclorocadmio
24947
183.31
Reactivo ACS
Cadmium chloride
Anhydrous, For analysis ACS
Blanco
CdCl2
MFCD00010916
15,1622
Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
183.31
CHEBI:35456
≥99.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar defectos genéticos.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar cáncer.
Puede dañar la fertilidad.
Puede dañar al feto.
Tóxico en caso de ingestión
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Pedir instrucciones especiales antes del uso.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE INGESTIÓN:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
Nombre del producto
  • Cadmium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cadmium chloride