Learn More
Cloruro de cadmio, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269843
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 960.0°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568.0°C
Nombre de nota Anhydrous, For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CdCl2
Fieser 04,485
Índice Merck 15,1622
Información de solubilidad Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.31
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cadmium chloride