Learn More
Cloruro de cadmio, anhidro, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050372
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Preparación de sulfuro de cadmio, como reactivo analítico de laboratorio, fotografía, fabricación de espejos especiales, agente nucleante de hielo, lubricante, para absorber H2S en el análisis de sulfuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 960°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1617
Información de solubilidad Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.32
Porcentaje de pureza ≤99.0%
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.047 g/mL