Learn More
Cloruro de cadmio, Honeywell™
Código de producto. 15601880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Puriss. p.a., anhydrous,≥99.0%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Chloride
Forma física Anhydrous
Cantidad 100 g
Número UN 2570
Información de solubilidad Soluble in water 457g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.32g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Puriss. P.a.
Presión de vapor 10mmHg (656°C)
Densidad Vapor Density: 6.3 (vs air)