Learn More
Cloruro de cadmio hidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
64.87€ - 204.00€
CAS 654054-66-7
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00149627
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
Nombre IUPAC diclorocadmio;hidrato
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11343597
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
020129.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11333597
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
020129.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Cadmium chloride hydrate is used in laboratory chemicals and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
654054-66-7
183.31
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
16211517
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
CdCl2
MFCD00149627
cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
diclorocadmio;hidrato
Especificaciones
Cadmium chloride hydrate
Polvo
CdCl2
UN2570
cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
diclorocadmio;hidrato
16211517
99.99%
Hygroscopic
654054-66-7
(base metálica)
MFCD00149627
14,1617
Soluble in water.
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
183.31
183.32 (Anhydrous)
1.6513
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H330-H340-H350-H360-H372
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H340-H350-H360-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE CADMIO
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0175000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes