Learn More
Cadmio, polvo grueso, 1-4 mm para reductores, ≥99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15467495
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium
Nombre de nota 1 to 4mm for reductors
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza ≥99%
Formulario Polvo grueso