Learn More
Lámina de cadmio, 0,025 mm de grosor, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 100 mm
25 x 400 mm
25 x 2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium foil |
Nombre de nota | 0.025mm (0.001 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 x 100 mm |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Grado | Puratronic™ |
Peso | ≈0.54g/25x100mm |
Formulario | Papel de aluminio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cadmium foil
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .