Learn More
Lámina de cadmio, 0,1 mm de grosor, Puratronic™, 99,9975 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048735
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 x 50 mm
Nombre IUPAC cadmium
Porcentaje de pureza 99.9975%
Grado Puratronic™
Peso ≈2.16g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio