Learn More
Óxido de cadmio, 75 % (como Cd), puro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15259896
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
CAS 21041-95-2
Fórmula molecular CdH2O2
Peso molecular (g/mol) 146.43
Número MDL MFCD00015995
Clave InChI PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC cadmium(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium hydroxide
Punto de fusión 232.0°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 75%(as Cd)
Índice Merck 15,1625
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.41
Porcentaje de pureza 75% (as Cd)
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.