Learn More
Lingote/botón de cadmio,≈ 36 mm de diámetro x 8 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15444945
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium ingot/button
Color Azul-blanco
Nombre de nota ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-43-9
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cd
Número MDL MFCD00010914
Cantidad 1 Pc.
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
Nombre IUPAC cadmio
Peso molecular (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Porcentaje de pureza 99.9%
Peso ≈50g/piece
Formulario ≈50G/pieza