Learn More
Polvo de cadmio, malla de -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351988
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Polvo de cadmio, 99,5 %, Cd, número CAS 7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, compuestos, cadmio, elemental, cadmio y compuestos, 00bh33gngh, kadmium, kadmium en alemán, coloidal, hsdb 282, 500 g, (base metálica), CHEBI:22977, plata-blanco
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium powder
Color Plata-blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3179
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.5%
Tamaño de malla −325 Mesh
Formulario Sólido