Learn More
Selenuro de cadmio, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076338
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Vial de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Utilizado como un semiconductor tipo n y sus nanopartículas se utilizan en diodos láser, dispositivos optoelectrónicos, nanosensing, adquisición de imágenes biomédicas y células solares de alta eficiencia. Puesto que es transparente a la luz infrarroja, encuentra aplicación en fotorresistores y ventanas para instrumentos que utilizan luz infrarroja.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-24-7
Fórmula molecular CdSe
Peso molecular (g/mol) 191.39
Número MDL MFCD00010917
Clave InChI AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
Nombre IUPAC selanilidenocadmio
SMILES [Se]=[Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium selenide
Punto de fusión >1350°C
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.36
Porcentaje de pureza 99.995%
Envase Vial de plástico
Gravedad específica 5.81