Learn More
Carga de cadmio, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11311129
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium
Color Plata-blanco
Aspecto Silvery-white shot
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9997% (Metals basis)
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC cadmium
Presión de vapor 0.00013 hPa
Formulario Carga, 1-3 mm