Learn More
Carga de cadmio, lágrima, 3 mm, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333647
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium shot
Nombre de nota 3mm (0.1 in.)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza 99.999%
Formulario Carga de lágrima
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium shot
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..