Learn More
Patrón de cadmio en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15648325 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cd1000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Materiale o nome chimico Cadmium Oil Standard
Imballaggio Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-43-9, 8042-47-5
Certificato di analisi With Certificate of Analysis.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare Cd
Numero MDL MFCD00010914
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cd]
IUPAC Name cadmio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 112.41
PubChem CID 23973
Quantità 50 g
ChEBI CHEBI:22977
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix N.º deN.º
Aceite base 1000 μg/g ORG-CD8-2Z
Aceite base 5000 μg/g ORG-CD8-4Z
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/g Cadmium in Base Oil 75
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cadmium
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio