Learn More
Sulfato de cadmio, 8/3-hidrato, reactivo ACS, cristales, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944241
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-84-3
Fórmula molecular Cd3O12S3·8H2O
Peso molecular (g/mol) 769.51
Número MDL MFCD02253000
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Punto de fusión 41.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal 3CdSO4·8H2O
Índice Merck 15,1632
Información de solubilidad Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 769.51
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS