Learn More
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120274 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (calc. based on CdSO4 · 8/3H2O, KT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-84-3
Número MDL MFCD02253000
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate
Punto de fusión 41.5°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CdSO4 · 8/3H2O
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.57g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (calc. based on CdSO4.83H2O, KT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.09g/cu.cm