Learn More
Sulfato de cadmio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10487820 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
:
100g, tarro para polvos de plástico
100g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 41°C
CAS 7790-84-3
Color Blanco
pH 4.5 to 6.0
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CdH2O5S
Número MDL 2253000
Clave InChI VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de cadmio(2+), hidrato
Peso molecular (g/mol) 226.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 769.51g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.