Learn More
Sulfato de cadmio hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489452
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cadmio hidrato se utiliza para la formulación de pantallas o para optimización. También se utiliza como producto intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1130 g/l ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-35-6
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.47
Número MDL MFCD00151655
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate hydrate
Punto de fusión 41.5°C (trans pt)
Cantidad 500 g
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1627
Información de solubilidad Soluble in water (1130g/L ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.46 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.565
Densidad 3.08