Learn More
Sulfuro de cadmio, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334258
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Deposición al vacío
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-23-6
Fórmula molecular CdS
Peso molecular (g/mol) 144.47
Número MDL MFCD00010922
Clave InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
Nombre IUPAC cadmium(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Cd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfide
Punto de fusión 980°C (sublimation)
Color Naranja
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1628
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.46
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Densidad 4.82 g/mL