Learn More
Telururo de cadmio, masa policristalina negra, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza para fabricar células solares de película fina.
21.50€ - 183.92€
CAS 1306-25-8
Fórmula molecular CdTe
Peso molecular (g/mol) 240.01
Número MDL MFCD00015998
Clave InChI RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
Nombre IUPAC telanilidenocadmio
SMILES [Cd]=[Te]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15402277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045457.03
1 g Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15412277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045457.06
5 g Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15422277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
045457.14
25 g Frasco de vidrio
183.92€
25 g
Descripción
Descripción
Cadmium telluride is used to make thin film solar cells. It can be alloyed with mercury to make a versatile infrared detector material (HgCdTe). It is used as an infrared optical material for optical windows and lenses and is proven to provide a good performance across a wide range of temperatures. It is also applied for electro-optic modulators and has the greatest electro-optic coefficient of the linear electro-optic effect among II-VI compound crystals. It can be doped with chlorine, which is used as a radiation detector for x-rays, gamma rays, beta particles and alpha particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1306-25-8
240.01
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
91501
[Cd]=[Te]
CdTe
MFCD00015998
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
telanilidenocadmio
Especificaciones
Cadmium telluride
1306-25-8
CdTe
UN3077
Insoluble in water.
[Cd]=[Te]
240.01
240
6.2
1041°C
Piezas policristalinas de 6 mm y hacia abajo
MFCD00015998
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
telanilidenocadmio
91501
99.999%
6.2
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H332-H350-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-149-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3330000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes