Learn More
Telururo de cadmio, masa policristalina negra, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
80.80€ - 532.65€
CAS | 1306-25-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CdTe |
Peso molecular (g/mol) | 240.01 |
Número MDL | MFCD00015998 |
Clave InChI | RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis |
PubChem CID | 91501 |
Nombre IUPAC | telanilidenocadmio |
SMILES | [Cd]=[Te] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014365.06 |
5 g | N/A | ||||||
11357917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014365.14 |
25 g |
183.92€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11367917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014365.22 |
100 g |
532.65€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1306-25-8 | |
240.01 | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
91501 | |
[Cd]=[Te] |
CdTe | |
MFCD00015998 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
telanilidenocadmio |
Especificaciones
Cadmium telluride | |
1306-25-8 | |
Masa policristalina | |
CdTe | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
telanilidenocadmio | |
91501 | |
Odorless |
1041°C | |
Negro | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00015998 | |
Insoluble in water. | |
[Cd]=[Te] | |
240.01 | |
240 | |
6.2 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H332-H350-H372.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-149-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3330000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes